Få mere at vide
Estriol EP Impurity G, Mikromol™
Artikelnummer. 30459669
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30459669 4 x 25 mg
30051931 25 mg
18050770 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30459669 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0130.0300254AMP
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Estriol EP Impurity G, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Estra-1,3,5(10)-triene-3,16beta,17alpha-triol (16,17-epi-Estriol)
CAS 793-89-5
Analyt- eller komponentnavne Estra-1,3,5(10)-triene-3,16beta,17alpha-triol (16,17-epi-Estriol)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H24 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Estra-1,3,5(10)-triene-3,16β,17α-triol (16,17-epi-Estriol), Estra-1,3,5(10)-triene-3,16beta,17alpha-triol, Estriol Imp. G (EP), 16,17-epi-Estriol, 16,17-Epiestriol, trans-Estriol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16,17-triol, (16beta,17alpha)-, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16beta,17alpha-triol (7CI,8CI), (16beta,17alpha)-Estra-1,3,5(10)-triene-3,16,17-triol, 16beta,17alpha-Estriol, 16beta-Hydroxy-17alpha-estradiol, Estriol Impurity G
InChI formel InChI=1S/C18H24O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5,8,13-17,19-21H,2,4,6-7,9H2,1H3/t13-,14-,15+,16+,17-,18+/m1/s1
Løsningstype Neat
SMIL C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1C[C@H](O)[C@H]2O
IUPAC navn (8R,9S,13S,14S,16S,17S)-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,16,17-triol
Molekylvægt (g/mol) 288.38
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 288.1725 g/mol