Få mere at vide
Estriol EP Impurity G, Mikromol™
Beskrivelse
Estriol EP Impurity G
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Estra-1,3,5(10)-triene-3,16beta,17alpha-triol (16,17-epi-Estriol) |
| CAS | 793-89-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Estra-1,3,5(10)-triene-3,16beta,17alpha-triol (16,17-epi-Estriol) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H24 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Estra-1,3,5(10)-triene-3,16β,17α-triol (16,17-epi-Estriol), Estra-1,3,5(10)-triene-3,16beta,17alpha-triol, Estriol Imp. G (EP), 16,17-epi-Estriol, 16,17-Epiestriol, trans-Estriol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16,17-triol, (16beta,17alpha)-, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16beta,17alpha-triol (7CI,8CI), (16beta,17alpha)-Estra-1,3,5(10)-triene-3,16,17-triol, 16beta,17alpha-Estriol, 16beta-Hydroxy-17alpha-estradiol, Estriol Impurity G |
| InChI formel | InChI=1S/C18H24O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5,8,13-17,19-21H,2,4,6-7,9H2,1H3/t13-,14-,15+,16+,17-,18+/m1/s1 |
| SMIL | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1C[C@H](O)[C@H]2O |
| IUPAC navn | (8R,9S,13S,14S,16S,17S)-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,16,17-triol |
| Vis mere |