Få mere at vide
Estriol EP Impurity C, Mikromol™
Artikelnummer. 30051217
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30051217 25 mg
18032510 100 mg
30459019 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30051217 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0130.010025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Estriol EP Impurity C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methoxyestra-1,3,5(10)-triene-16alpha,17beta-diol (Estriol 3-Methyl Ether)
CAS 1474-53-9
Analyt- eller komponentnavne 3-Methoxyestra-1,3,5(10)-triene-16alpha,17beta-diol (Estriol 3-Methyl Ether)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H26 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 3-Methoxyestra-1,3,5(10)-triene-16α,17β-diol (Estriol 3-Methyl Ether), Estriol Imp. C (EP), 3-Methoxyestra-1,3,5(10)-triene-16alpha,17beta-diol, Estra-1,3,5(10)-triene-16,17-diol, 3-methoxy-, (16alpha,17beta)-, Estra-1,3,5(10)-triene-16alpha,17beta-diol, 3-methoxy- (6CI,7CI,8CI), (16alpha,17beta)-3-Methoxyestra-1,3,5(10)-triene-16,17-diol, 13beta-Methyl-3-methoxygona-1,3,5(10)triene-16alpha,17beta-diol, 16alpha,17beta-Estriol-3-methyl ether, 3-Methoxyestriol, E 2710, Estriol 3-methyl ether, Estriol methyl ether, Estriol Impurity C
InChI formel InChI=1S/C19H26O3/c1-19-8-7-14-13-6-4-12(22-2)9-11(13)3-5-15(14)16(19)10-17(20)18(19)21/h4,6,9,14-18,20-21H,3,5,7-8,10H2,1-2H3/t14-,15-,16+,17-,18+,19+/m1/s1
SMIL COc1ccc2[C@H]3CC[C@]4(C)[C@@H](O)[C@H](O)C[C@H]4[C@@H]3CCc2c1
IUPAC navn (8R,9S,13S,14S,16R,17R)-3-methoxy-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthrene-16,17-diol
Molekylvægt (g/mol) 302.41
Mængde 25 mg
Formel vægt 302.1882 g/mol