Få mere at vide
Estriol EP Impurity C, Mikromol™
Beskrivelse
Estriol EP Impurity C
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methoxyestra-1,3,5(10)-triene-16alpha,17beta-diol (Estriol 3-Methyl Ether) |
| CAS | 1474-53-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-Methoxyestra-1,3,5(10)-triene-16alpha,17beta-diol (Estriol 3-Methyl Ether) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C19 H26 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 3-Methoxyestra-1,3,5(10)-triene-16α,17β-diol (Estriol 3-Methyl Ether), Estriol Imp. C (EP), 3-Methoxyestra-1,3,5(10)-triene-16alpha,17beta-diol, Estra-1,3,5(10)-triene-16,17-diol, 3-methoxy-, (16alpha,17beta)-, Estra-1,3,5(10)-triene-16alpha,17beta-diol, 3-methoxy- (6CI,7CI,8CI), (16alpha,17beta)-3-Methoxyestra-1,3,5(10)-triene-16,17-diol, 13beta-Methyl-3-methoxygona-1,3,5(10)triene-16alpha,17beta-diol, 16alpha,17beta-Estriol-3-methyl ether, 3-Methoxyestriol, E 2710, Estriol 3-methyl ether, Estriol methyl ether, Estriol Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C19H26O3/c1-19-8-7-14-13-6-4-12(22-2)9-11(13)3-5-15(14)16(19)10-17(20)18(19)21/h4,6,9,14-18,20-21H,3,5,7-8,10H2,1-2H3/t14-,15-,16+,17-,18+,19+/m1/s1 |
| SMIL | COc1ccc2[C@H]3CC[C@]4(C)[C@@H](O)[C@H](O)C[C@H]4[C@@H]3CCc2c1 |
| IUPAC navn | (8R,9S,13S,14S,16R,17R)-3-methoxy-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthrene-16,17-diol |
| Vis mere |