Få mere at vide
Estriol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15539523 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15539523 5 g 5g
15529523 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15539523 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 460490050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-27-1
Molekylær formel C18H24O3
Molekylvægt (g/mol) 288.38
InChI nøgle PROQIPRRNZUXQM-ZXXIGWHRSA-N
Synonym estriol, oestriol, estratriol, ovestin, ovestrion, trihydroxyestrin, destriol, tridestrin, aacifemine, oestratriol
PubChem CID 5756
ChEBI CHEBI:27974
IUPAC navn (8R,9S,13S,14S,16R,17R)-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3,16,17-triol
SMIL CC12CCC3C(C1CC(C2O)O)CCC4=C3C=CC(=C4)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Estriol
Smeltepunkt 280,0 °C til 282,0 °C
Tab ved tørring 0,5% maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i methanol
Formel vægt 288.38
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Estriol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.