Få mere at vide
Estriol 3-Benzyl Ether, Mikromol™
Artikelnummer. 30050660
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050660 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050660 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0130.160025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Estriol 3-Benzyl Ether
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Estriol 3-Benzyl Ether
CAS 18650-87-8
Analyt- eller komponentnavne Estriol 3-Benzyl Ether
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C25 H30 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Estriol 3-Benzyl Ether
InChI formel InChI=1S/C25H30O3/c1-25-12-11-20-19-10-8-18(28-15-16-5-3-2-4-6-16)13-17(19)7-9-21(20)22(25)14-23(26)24(25)27/h2-6,8,10,13,20-24,26-27H,7,9,11-12,14-15H2,1H3/t20-,21-,22+,23-,24+,25+/m1/s1
SMIL C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(OCc5ccccc5)ccc34)[C@@H]1C[C@@H](O)[C@@H]2O
IUPAC navn (8R,9S,13S,14S,16R,17R)-13-methyl-3-phenylmethoxy-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthrene-16,17-diol
Molekylvægt (g/mol) 378.5
Mængde 25 mg
Formel vægt 378.2195 g/mol