Få mere at vide
Estriol 3,16Alpha,17Beta-Triacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Estriol Triacetate |
| CAS | 2284-32-4 |
| Molekylær formel | C24 H30 O6 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Estriol Triacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C24H30O6/c1-13(25)28-17-6-8-18-16(11-17)5-7-20-19(18)9-10-24(4)21(20)12-22(29-14(2)26)23(24)30-15(3)27/h6,8,11,19-23H,5,7,9-10,12H2,1-4H3/t19-,20-,21+,22-,23+,24+/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)O[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCc4cc(OC(=O)C)ccc4[C@H]3CC[C@]2(C)[C@H]1OC(=O)C |
| IUPAC navn | [(8R,9S,13S,14S,16R,17R)-16,17-diacetyloxy-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-yl] acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 414.49 |
| Formel vægt | 414.2042 |