Få mere at vide
Estriol 16a,17b-Diacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Estriol 16,17-Diacetate |
| CAS | 805-26-5 |
| Molekylær formel | C22 H28 O5 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Estriol 16,17-Diacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C22H28O5/c1-12(23)26-20-11-19-18-6-4-14-10-15(25)5-7-16(14)17(18)8-9-22(19,3)21(20)27-13(2)24/h5,7,10,17-21,25H,4,6,8-9,11H2,1-3H3/t17-,18-,19+,20-,21+,22+/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)O[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCc4cc(O)ccc4[C@H]3CC[C@]2(C)[C@H]1OC(=O)C |
| IUPAC navn | [(8R,9S,13S,14S,16R,17R)-17-acetyloxy-3-hydroxy-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-16-yl] acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 372.45 |
| Formel vægt | 372.1937 |