Få mere at vide
Østriol 1,0 mg/ml i Methanol, LoGiCal
Beskrivelse
Østriol 1,0 mg/ml i Methanol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Estriol |
| CAS | 50-27-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Estriol |
| Forsendelsestilstand | Ispose (-20 °C) |
| Molekylær formel | C18 H24 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Estriol, Aacifemine, Colpogyn, Destriol, Estratriol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16 alpha,17 beta-triol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16 alpha,17 beta-triol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16 alpha,17 beta-triol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16 alpha,17 beta-triol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16 alpha,17 beta-triol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16 alpha,17 beta-triol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16 alpha,17 beta-triol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16 alpha,17 beta-triol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16 alpha,17 beta-triol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16 alpha,17 beta-triol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16 alpha,17 beta-triol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16 alpha,17 beta-triol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16 alpha,17 beta-triol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16 alpha,17 beta-triol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16 alpha,17 beta-triol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16 alpha,17 beta-triol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16 alpha,17 beta-triol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16 alpha,17 beta-triol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16 alpha,17 beta-triol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16 alpha,17 beta-triol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16 alpha,17 beta-triol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16 alpha,17 beta-triol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16 alpha,17 beta-triol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16 alpha,17 beta-triol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16 alpha,17 beta-triol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16 alpha,17 beta-triol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16 alpha,17 beta-triol |
| InChI formel | InChI=1 S/C18H24O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5,8,13-17,19-21 H,2,4,6-7,9H2,1H3/t13-,14-,15+,16-,17+,18+/m1/s1 |
| SMIL | C[C@]12 CC[C@H]3 [C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1 C[C@@H](O)[C@@H]2 O |
| IUPAC navn | (8 R,9 S,13 S,14 S,16 R,17 R)-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]fenantren-3,16,17-triol |
| Vis mere |