missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Estratetraenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Estratetraenol |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22O/c1-18-9-2-3-17(18)16-6-4-12-11-13(19)5-7-14(12)15(16)8-10-18/h2,5,7,9,11,15-17,19H,3-4,6,8,10H2,1H3/t15-,16-,17+,18+/m1/s1 |
| Formel vægt | 254.1671 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?