missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Estramustine, Mikromol™
Beskrivelse
Estramustine
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Estramustine |
| CAS | 2998-57-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Estramustine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C23 H31 Cl2 N O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Estradiol 3-[N,N-Bis(2-chloroethyl)carbamate], Estramustine |
| InChI formel | InChI=1S/C23H31Cl2NO3/c1-23-9-8-18-17-5-3-16(29-22(28)26(12-10-24)13-11-25)14-15(17)2-4-19(18)20(23)6-7-21(23)27/h3,5,14,18-21,27H,2,4,6-13H2,1H3/t18-,19-,20+,21+,23+/m1/s1 |
| SMIL | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(OC(=O)N(CCCl)CCCl)ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O |
| IUPAC navn | [(8R,9S,13S,14S,17S)-17-hydroxy-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-yl] N,N-bis(2-chloroethyl)carbamate |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?