Få mere at vide
Estramustine Disodium Phosphate (~85%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Estramustine Disodium Phosphate |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H32Cl2NO6P.2Na/c1-23-9-8-18-17-5-3-16(31-22(27)26(12-10-24)13-11-25)14-15(17)2-4-19(18)20(23)6-7-21(23)32-33(28,29)30;;/h3,5,14,18-21H,2,4,6-13H2,1H3,(H2,28,29,30);;/q;2*+1/p-2/t18-,19-,20+,21+,23+;;/m1../s1 |
| Formel vægt | 563.0983 |