Få mere at vide
Tocris Bioscience™ α-Estradiol
Beskrivelse
Endogenous estrogen receptor ligand (Ki values are 0.2 and 1.2 nM for ERα and ERβ receptors respectively).
β-Estradiol also available.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | α-Estradiol |
| CAS | 57-91-0 |
| Mængde | 50 mg |
| Molekylær formel | C18H24O2 |
| Formel vægt | 272.38 |
| Renhed | >96% |
| Molekylvægt (g/mol) | 272.388 |