Få mere at vide
R&D Systems™ Estradiol Parameter Assay Kit
Artikelnummer. 18752144
Skift visning
Mængde:
1 x 96-brønds plade
Artikelnummer. Mængde
18752144 1 x 96-brønds plade
1 options
Artikelnummer. 18752144 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. KGE014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4275.68 DKK
    3836.70 DKK / 1 sæt
    Spare 438.98 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Estradiol Parameter Assay Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
The Estradiol Parameter Assay Kit quantifies multi-species Estradiol in cell culture supernates (100 ul), serum (100 ul), edta plasma (100 ul), heparin plasma (100 ul).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Analyseområde 12.30 - 3000pg/mL
Assay følsomhed 12.1pg/mL
Konjugeret Biotin
Produktlinje R&D Systems
Prøvetype Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA), Plasma (Heparin), Serum
Specificitet Estradiol levels in various samples. This assay cross-reacts 0.07% with 17 alpha-ethynylestradiol, 0.03% with 17 beta-estradiol 3-Benzoate, 0.86% with Estriol, 0.26% with Estrone and 0.06% with Progesterone.
Til brug med (applikation) ELISA
Mængde 1 x 96-brønds plade
Prøvevolumen Cell Culture Supernates (100uL),Serum (100uL),EDTA Plasma (100uL),Heparin Plasma (100uL)
Opbevaringskrav Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date.