Beskrivelse
- β-Estradiol bruges til at studere celledifferentiering og transformationer (tumorigenicitet)
- Farmakologi og HPLC-bestemmelse af β-Østradiol i plasma og urin er blevet rapporteret
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | β-ESTRADIOL |
| CAS | 50-28-2 |
| Smeltepunkt | 173 °C til 179 °C |
| Farve | Hvid |
| Molekylær formel | C18H24O2 |
| Lineær formel | C18H24O2 |
| MDL nummer | MFCD00003693 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | estradiol, beta-estradiol, 17beta-estradiol, oestradiol, dihydrofolliculin, estrace, ovocyclin, progynon, dihydrotheelin, dihydroxyestrin |
| Opløselighedsinformation | Næsten uopløselig i vand (50 mg/ml klar, farveløs opløsning). Frit opløselig i alkohol; opløselig i acetone, dioxan og andre organiske opløsningsmidler; opløsninger af faste alkalihydroxider; sparsomt opløseligt i vegetabilske olier; opløselig i methanol: CHCl3 (1:1) |
| Vis mere |