Beskrivelse
Østrogener styrer udviklingen af den kvindelige fænotype under embryogenese og under puberteten ved at regulere gentranskription og dermed proteinsyntese. Det inducerer også produktionen af gonadotropiner, som igen inducerer ægløsning.
- Det primære østrogen, der udskilles af præmenopausale æggestokken.
- Eksponering for østradiol øger forekomsten og proliferationen af brystkræft.
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 50-28-2 |
| Smeltepunkt | 173 °C til 179 °C |
| Molekylær formel | C18H24O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | estradiol, beta-estradiol, 17beta-estradiol, oestradiol, dihydrofolliculin, estrace, ovocyclin, progynon, dihydrotheelin, dihydroxyestrin |
| Opløselighedsinformation | Næsten uopløselig i vand (50 mg/ml; klar, farveløs opløsning). Frit opløselig i alkohol; opløselig i acetone, dioxan og andre organiske opløsningsmidler; opløsninger af faste alkalihydroxider; sparsomt opløseligt i vegetabilske olier; opløselig i methanol: CHCl3 (1:1). |
| InChI nøgle | VOXZDWNPVJITMN-ZBRFXRBCSA-N |
| Optisk rotation | +76,8 (koncentration = 1, opløsningsmiddel = dioxan) (bogstaveligt) |
| SMIL | CC12CCC3C(C1CCC2O)CCC4=C3C=CC(=C4)O |
| IUPAC navn | (8R,9S,13S,14S,17S)-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3,17-diol |
| Vis mere |