Få mere at vide
β-Estradiol, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11408030 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11408030 5 g
11418030 25 g
11428030 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11408030 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210165605
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 50-28-2
Molekylær formel C18H24O2
Molekylvægt (g/mol) 272.388
InChI nøgle VOXZDWNPVJITMN-ZBRFXRBCSA-N
Synonym estradiol, beta-estradiol, 17beta-estradiol, oestradiol, dihydrofolliculin, estrace, ovocyclin, progynon, dihydrotheelin, dihydroxyestrin
PubChem CID 5757
ChEBI CHEBI:16469
IUPAC navn (8R,9S,13S,14S,17S)-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3,17-diol
SMIL CC12CCC3C(C1CCC2O)CCC4=C3C=CC(=C4)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale β-Estradiol
Mængde 5 g
Formel vægt 272.4
Fysisk form Fast stof