Få mere at vide
Estradiol Hemihydrate (17beta-Estradiol Hemihydrate) 1.0 mg/ml in Acetonitrile (anhydrous substance), LoGiCal
Artikelnummer. 30462057
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30462057 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30462057 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0300.0011
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
Estradiol Hemihydrate (17beta-Estradiol Hemihydrate) 1.0 mg/ml in Acetonitrile (anhydrous substance)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Estradiol Hemihydrate
CAS 35380-71-3
Analyt- eller komponentnavne Estradiol Hemihydrate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel 2 C18 H24 O2 . H2 O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Estradiol Benzoate Imp. A (EP), Estradiol Valerate Imp. A (EP), Estriol Imp. D (EP), Ethinylestradiol Imp. D (EP), Estradiol Hemihydrate, Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol (17 beta)-, hydrate (2:1) (9 CI), Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol (17 beta)-, hydrate (2:1) (9 CI), Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol (17 beta)-, hydrate (2:1) (9 CI), Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol (17 beta)-, hydrate (2:1) (9 CI), Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol (17 beta)-, hydrate (2:1) (9 CI), Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol (17 beta)-, hydrate (2:1) (9 CI), Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol (17 beta)-, hydrate (2:1) (9 CI), Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol (17 beta)-, hydrate (2:1) (9 CI), Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol (17 beta)-, hydrate (2:1) (9 CI), Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol (17 beta)-, hydrate (2:1) (9 CI), Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol (17 beta)-, hydrate (2:1) (9 CI)
InChI formel InChI=1 S/2C18H24O2.H2O/c2*1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20;/h2*3,5,10,14-17,19-20 H,2,4,6-9H2,1H3;1H2/t2*14-,15-,16+,17+,18+;/m11./s1
SMIL O.C[C@]12 CC[C@H]3 [C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1 CC[C@@H]2 O.C[C@]56 CC[C@H]7 [C@@H](CCc8cc(O)ccc78)[C@@H]5 CC[C@@H]6 O
IUPAC navn (8 R,9 S,13 S,14 S,17 S)-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol;hydrate
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Industry Type Forensics
Molekylvægt (g/mol) 562.78
Mængde 1 ml
Formel vægt 562.3658 g/mol