Få mere at vide
Estradiol EP Impurity E, Mikromol™
Beskrivelse
Estradiol EP Impurity E
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Estra-1,3,5(10)-trien-3,17beta-diyl Dipentanoate (Estradiol 3,17-Divalerate) |
| CAS | 63042-28-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Estra-1,3,5(10)-trien-3,17beta-diyl Dipentanoate (Estradiol 3,17-Divalerate) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C28H40O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Estra-1,3,5(10)-trien-3,17β-diyl Dipentanoate (Estradiol 3,17-Divalerate), Estradiol Valerate Imp. E (EP), Estra-1,3,5(10)-trien-3,17beta-diyl Dipentanoate, Estradiol 3,17-Divalerate, Estradiol Valerate Impurity E |
| SMIL | CCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCc4cc(OC(=O)CCCC)ccc4[C@H]3CC[C@]12C |
| Molekylvægt (g/mol) | 440.61 |
| Mængde | 25 mg |