Få mere at vide
Estradiol Enanthate, Mikromol™
Artikelnummer. 18053410
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18053410 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18053410 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0473.000250
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Estradiol Enanthate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Estradiol Enanthate
CAS 4956-37-0
Analyt- eller komponentnavne Estradiol Enanthate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C25 H36 O3
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Estradiol Enanthate
InChI formel InChI=1S/C25H36O3/c1-3-4-5-6-7-24(27)28-23-13-12-22-21-10-8-17-16-18(26)9-11-19(17)20(21)14-15-25(22,23)2/h9,11,16,20-23,26H,3-8,10,12-15H2,1-2H3/t20-,21-,22+,23+,25+/m1/s1
SMIL CCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCc4cc(O)ccc4[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC navn [(8R,9S,13S,14S,17S)-3-hydroxy-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] heptanoate
Molekylvægt (g/mol) 384.55
Mængde 250 mg
Formel vægt 384.2664 g/mol