Få mere at vide
Estradiol Diacetate, Mikromol™
Artikelnummer. 18001320
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18001320 100 mg
18010520 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18001320 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0300.12
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Estradiol Diacetate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 17-beta-Estradiol 3,17-diacetate
CAS 3434-88-6
Analyt- eller komponentnavne 17-beta-Estradiol 3,17-diacetate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C22 H28 O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Estradiol, diacetate (6CI,7CI,8CI), Estradiol-3,17-diacetate, NSC 106559, (17beta)-Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol 3,17-diacetate, Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol (17beta)-, diacetate (9CI), 17beta-Estradiol diacetate, 3,17beta-Diacetoxyestra-1,3,5(10)-triene, Estra-1,3,5(10)-triene-3,17beta-diol diacetate, Estradiol-3,17beta-diacetate, beta-Estradiol diacetate
InChI formel InChI=1S/C22H28O4/c1-13(23)25-16-5-7-17-15(12-16)4-6-19-18(17)10-11-22(3)20(19)8-9-21(22)26-14(2)24/h5,7,12,18-21H,4,6,8-11H2,1-3H3/t18-,19-,20+,21+,22+/m1/s1
SMIL CC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCc4cc(OC(=O)C)ccc4[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC navn [(8R,9S,13S,14S,17S)-17-acetyloxy-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-yl] acetate
Molekylvægt (g/mol) 356.46
Mængde 100 mg
Formel vægt 356.1988 g/mol