Få mere at vide
Estradiol Acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Estradiol Acetate |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H26O3/c1-12(21)23-14-4-6-15-13(11-14)3-5-17-16(15)9-10-20(2)18(17)7-8-19(20)22/h4,6,11,16-19,22H,3,5,7-10H2,1-2H3/t16-,17-,18+,19+,20+/m1/s1 |
| Formel vægt | 314.1882 |