Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals β- Østradiol, 98%
Artikelnummer. p-4258835 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11916891
Brand: Thermo Scientific Chemicals 436320050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
β-Østradiol, 98%, CAS # 50-28-2, er et østrogen steroid kønshormon, der regulerer flere biologiske funktioner, herunder gentranskription og proteinsyntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•β-Østradiol er et naturligt forekommende endogent hormon hos kvinder
•Det er et vigtigt steroid kønshormon involveret i reguleringen af flere biologiske funktioner, herunder gentranskription og proteinsyntese
•Dette hormon produceres af æggestokkene og kan binde sig til og aktivere specifikke nukleare receptorer
Applikationer
•β- Østradiol virker som en østrogen hormonreceptoragonist og aktivator af PI 3-kinase
•Det viser hæmmende aktivitet mod aldehydoxidase
•β- Østradiol præsenterer milde anabolske og metaboliske aktiviteter og øger blodkoagulerbarheden in vivo eksperimenter
•Det spiller en rolle i immun- og inflammatoriske processer
•β-Østradiol udløser en stigning i hepatisk syntese af nogle proteiner, herunder kønshormonbindende globulin (SHBG) og thyreoideabindende globulin (TBG), og undertrykker dannelsen af follikelstimulerende hormon (FSH)
•Denne forbindelse er blevet brugt til in vitro-modning af bovine cumulus-oocytkomplekser (COC'er)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-28-2
Molekylær formel C18H24O2
Molekylvægt (g/mol) 272.38
InChI nøgle VOXZDWNPVJITMN-ZBRFXRBCSA-N
Synonym estradiol, beta-estradiol, 17beta-estradiol, oestradiol, dihydrofolliculin, estrace, ovocyclin, progynon, dihydrotheelin, dihydroxyestrin
PubChem CID 5757
ChEBI CHEBI:16469
IUPAC navn (8R,9S,13S,14S,17S)-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3,17-diol
SMIL CC12CCC3C(C1CCC2O)CCC4=C3C=CC(=C4)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale β-Estradiol
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 176.0°C to 180.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Merck Index 15,3758
Specifik rotation +76° to +83° (20°C, 589nm) (c=1, dioxane)
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform, hexane, ethyl acetate
Formel vægt 272.38
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • beta-Estradiol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 1A
  • Reproduktionstoksicitet på eller via amning
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H361fd-Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H362-Kan skade børn, der ammes.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P263-Undgå kontakt under graviditet/amning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.