Få mere at vide
Estradiol 3-sulfat 17Beta-glucuronid dikaliumsalt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Estradiol 3-sulfate 17beta-Glucuronide dipotassium salt |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H32O11S.2K/c1-24-9-8-14-13-5-3-12(35-36(30,31)32)10-11(13)2-4-15(14)16(24)6-7-17(24)33-23-20(27)18(25)19(26)21(34-23)22(28)29;;/h3,5,10,14-21,23,25-27H,2,4,6-9H2,1H3,(H,28,29)(H,30,31,32);;/q;2*+1/p-2/t14-,15-,16+,17+,18+,19+,20-,21+,23-,24+;;/m1../s1 |
| Formel vægt | 604.0783 |