Få mere at vide
Estradiol 3-sulfat 17Beta-glucuronid dikaliumsalt, TRC
Artikelnummer. 30384442
Skift visning
Mængde:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30384442 2.5 mg 2.5mg
30369487 1 mg -
30384823 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30384442 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE8888302.5MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10392-35-5
Molekylær formel C24 H30 O11 S . 2 K
Molekylvægt (g/mol) 604.75
Synonym Estradiol 3-Sulfate 17-B-Glucuronide Dipotassium Salt
IUPAC navn dikalium; (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(8R,9S,13S,14S,17S)-13-methyl-3-sulfonatooxy-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]fenantren-17-yl]oxy]oxan-2-carboxylat
SMIL [K+].[K+].C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(OS(=O)(=O)[O-])ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O[C@@H]5O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C(=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Estradiol 3-sulfate 17beta-Glucuronide dipotassium salt
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C24H32O11S.2K/c1-24-9-8-14-13-5-3-12(35-36(30,31)32)10-11(13)2-4-15(14)16(24)6-7-17(24)33-23-20(27)18(25)19(26)21(34-23)22(28)29;;/h3,5,10,14-21,23,25-27H,2,4,6-9H2,1H3,(H,28,29)(H,30,31,32);;/q;2*+1/p-2/t14-,15-,16+,17+,18+,19+,20-,21+,23-,24+;;/m1../s1
Formel vægt 604.0783