Få mere at vide
Estradiol 3-Propyl Ether, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Estradiol 3-Propyl Ether |
| CAS | 22034-63-5 |
| Molekylær formel | C21 H30 O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | (17β)-3-Propoxyestra-1,3,5(10)-trien-17-ol, Estra-1,3,5(10)-trien-17β-ol, 3-propoxy- (8CI), (17β)-3-Propoxyestra-1,3,5(10)-trien-17-ol, Estradiol 3-propyl ether |
| InChI formel | InChI=1S/C21H30O2/c1-3-12-23-15-5-7-16-14(13-15)4-6-18-17(16)10-11-21(2)19(18)8-9-20(21)22/h5,7,13,17-20,22H,3-4,6,8-12H2,1-2H3/t17-,18-,19+,20+,21+/m1/s1 |
| SMIL | CCCOc1ccc2[C@H]3CC[C@]4(C)[C@@H](O)CC[C@H]4[C@@H]3CCc2c1 |
| IUPAC navn | (8R,9S,13S,14S,17S)-13-methyl-3-propoxy-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 314.46 |
| Formel vægt | 314.2246 |