Få mere at vide
Estradiol 3-heptanoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Estradiol 3-heptanoate |
| CAS | 55540-97-1 |
| Molekylær formel | C25H36O3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Estradiol 3-enanthate, (17beta)-Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol 3-heptanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C25H36O3/c1-3-4-5-6-7-24(27)28-18-9-11-19-17(16-18)8-10-21-20(19)14-15-25(2)22(21)12-13-23(25)26/h9,11,16,20-23,26H,3-8,10,12-15H2,1-2H3/t20-,21-,22+,23+,25+/m1/s1 |
| SMIL | CCCCCCC(=O)Oc1ccc2[C@H]3CC[C@]4(C)[C@@H](O)CC[C@H]4[C@@H]3CCc2c1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 384.55 |
| Formel vægt | 384.2664 |