Få mere at vide
Estradiol 3-heptanoate, TRC
Artikelnummer. 30386661
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30386661 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30386661 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE888135100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Estradiol 3-heptanoate
CAS 55540-97-1
Molekylær formel C25H36O3
Mængde 100 mg
Synonym Estradiol 3-enanthate, (17beta)-Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol 3-heptanoate
InChI formel InChI=1S/C25H36O3/c1-3-4-5-6-7-24(27)28-18-9-11-19-17(16-18)8-10-21-20(19)14-15-25(2)22(21)12-13-23(25)26/h9,11,16,20-23,26H,3-8,10,12-15H2,1-2H3/t20-,21-,22+,23+,25+/m1/s1
SMIL CCCCCCC(=O)Oc1ccc2[C@H]3CC[C@]4(C)[C@@H](O)CC[C@H]4[C@@H]3CCc2c1
Molekylvægt (g/mol) 384.55
Formel vægt 384.2664