Få mere at vide
β-Estradiol-3-Benzoate, MP Biomedicals, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11495981 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
11495981 1 g
1 options
Artikelnummer. 11495981 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219041101
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale β-Estradiol cell culture
CAS 50-50-0
Farve Hvid
Analyseprocentområde 0.997
Molekylær formel C25H28O3
Mængde 1 g
Synonym estradiol benzoate, estradiol monobenzoate, benzhormovarine, benzoestrofol, benovocylin, benzofoline, follidrin, ovasterol-b, benzo-gynoestryl, primogyn b
InChI nøgle UYIFTLBWAOGQBI-BZDYCCQFSA-N
SMIL CC12CCC3C(C1CCC2O)CCC4=C3C=CC(=C4)OC(=O)C5=CC=CC=C5
IUPAC navn [(8R,9S,13S,14S,17S)-17-hydroxy-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-yl] benzoate
Molekylvægt (g/mol) 376.496
PubChem CID 222757
ChEBI CHEBI:77006
Formel vægt 376.5
Fysisk form Pulver