Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | β-Estradiol cell culture |
| CAS | 50-50-0 |
| Farve | Hvid |
| Analyseprocentområde | 0.997 |
| Molekylær formel | C25H28O3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | estradiol benzoate, estradiol monobenzoate, benzhormovarine, benzoestrofol, benovocylin, benzofoline, follidrin, ovasterol-b, benzo-gynoestryl, primogyn b |
| InChI nøgle | UYIFTLBWAOGQBI-BZDYCCQFSA-N |
| SMIL | CC12CCC3C(C1CCC2O)CCC4=C3C=CC(=C4)OC(=O)C5=CC=CC=C5 |
| IUPAC navn | [(8R,9S,13S,14S,17S)-17-hydroxy-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-yl] benzoate |
| Vis mere |