missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Estradiol 3,17-Divalerate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Estra-1,3,5(10)-trien-3,17beta-diyl Dipentanoate (Estradiol 3,17-Divalerate) |
| CAS | 63042-28-4 |
| Molekylær formel | C28H40O4 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Estra-1,3,5(10)-trien-3,17beta-diyl Dipentanoate, Estradiol Valerate Imp. E (EP), Estradiol 3,17-Divalerate |
| InChI formel | InChI=1S/C28H40O4/c1-4-6-8-26(29)31-20-11-13-21-19(18-20)10-12-23-22(21)16-17-28(3)24(23)14-15-25(28)32-27(30)9-7-5-2/h11,13,18,22-25H,4-10,12,14-17H2,1-3H3/t22-,23-,24+,25+,28+/m1/s1 |
| SMIL | CCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCc4cc(OC(=O)CCCC)ccc4[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC navn | [(8R,9S,13S,14S,17S)-13-methyl-17-pentanoyloxy-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-yl] pentanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 440.61 |
| Formel vægt | 440.2927 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?