missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Estradiol 3,17-Divalerate, TRC

Artikelnummer. 30372874
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30372874 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30372874 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE888050500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Estra-1,3,5(10)-trien-3,17beta-diyl Dipentanoate (Estradiol 3,17-Divalerate)
CAS 63042-28-4
Molekylær formel C28H40O4
Mængde 500 mg
Synonym Estra-1,3,5(10)-trien-3,17beta-diyl Dipentanoate, Estradiol Valerate Imp. E (EP), Estradiol 3,17-Divalerate
InChI formel InChI=1S/C28H40O4/c1-4-6-8-26(29)31-20-11-13-21-19(18-20)10-12-23-22(21)16-17-28(3)24(23)14-15-25(28)32-27(30)9-7-5-2/h11,13,18,22-25H,4-10,12,14-17H2,1-3H3/t22-,23-,24+,25+,28+/m1/s1
SMIL CCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCc4cc(OC(=O)CCCC)ccc4[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC navn [(8R,9S,13S,14S,17S)-13-methyl-17-pentanoyloxy-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-yl] pentanoate
Molekylvægt (g/mol) 440.61
Formel vægt 440.2927
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.