Få mere at vide
R&D Systems™ β-Estradiol
Beskrivelse
β-Estradiol is an endogenous estrogen receptor (ER) agonist (Ki values are 0.12 and 0.13 nM for ERα and ERβrespectively). Also high affinity ligand at membrane estrogen GPR30 receptors. α-Estradiol also available.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | β-Estradiol |
| CAS | 50-28-2 |
| Mængde | 100 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Molekylær formel | C18H24O2 |
| Formel vægt | 272.38 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 272.388 |