missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Estradiol 17-Valerate, TRC

Artikelnummer. 18003720
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18003720 5 g
18000210 500 mg
18080600 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18003720 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE8888605G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 979-32-8
Molekylær formel C23 H32 O3
Molekylvægt (g/mol) 356.5
Synonym Estradiol Valerate, (17β)-Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol 17-pentanoate, Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol (17β)-, 17-pentanoate (9CI, ACI), Estradiol valerate (6CI), Estradiol, 17-valerate (7CI, 8CI), 3-Hydroxy-17β-valeroyloxyestra-1,3,5(10)-triene, Atladiol, Climaval, Deladiol, Delahormone unimatic, Delestrogen, Delestrogen 4x, Dura-Estradiol, E2 valerate, Estra-1,3,5(10)-triene-3,17β-diol 17-valerate, Estradiol 17β-valerate, Estradiol valerat, Estradiol valerianate, Estraval, Femogex, Gynogen LA, Gynogen LA 40, Gynokadin, Meriestra, Neofollin, NSC 17590, Nuvelle, Oestradiol valerinate, Pelanin Depot, Pharlon, Primofol-Depot, Primogyn-Depot, Progynon-Depot, Progynova, Valergen, Valest
IUPAC navn [(8R,9S,13S,14S,17S)-3-hydroxy-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] pentanoate
SMIL CCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCc4cc(O)ccc4[C@H]3CC[C@]12C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 17-beta-Estradiol-17-Valerate
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C23H32O3/c1-3-4-5-22(25)26-21-11-10-20-19-8-6-15-14-16(24)7-9-17(15)18(19)12-13-23(20,21)2/h7,9,14,18-21,24H,3-6,8,10-13H2,1-2H3/t18-,19-,20+,21+,23+/m1/s1
Formel vægt 356.2351
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.