missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Estradiol 17-Propionate, TRC

Artikelnummer. 30136026
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136026 25 mg
30006519 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30136026 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE88881525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 3758-34-7
Molekylær formel C21H28O3
Molekylvægt (g/mol) 328.45
Synonym Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol (17β)-, 17-propanoate, Estradiol, 17-propionate (7CI,8CI), 17β-Estradiol 17-propionate, Akrofollin, Estra-1,3,5(10)-triene-3,17β-diol 17-propionate, Estra-1,3,5(10)-triene-3,17β-diol 17β-propionate, Estradiol propionate, Oestra-1,3,5(10)-trien-3,17β-diol 17-propionate
IUPAC navn [(8R,9S,13S,14S,17S)-3-hydroxy-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] propanoate
SMIL CCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCc4cc(O)ccc4[C@H]3CC[C@]12C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Estradiol 17-Propionate
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C21H28O3/c1-3-20(23)24-19-9-8-18-17-6-4-13-12-14(22)5-7-15(13)16(17)10-11-21(18,19)2/h5,7,12,16-19,22H,3-4,6,8-11H2,1-2H3/t16-,17-,18+,19+,21+/m1/s1
Formel vægt 328.2038
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.