Få mere at vide
Estradiol 17-Isovalerate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Estradiol 17-Isovalerate |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H32O3/c1-14(2)12-22(25)26-21-9-8-20-19-6-4-15-13-16(24)5-7-17(15)18(19)10-11-23(20,21)3/h5,7,13-14,18-21,24H,4,6,8-12H2,1-3H3/t18-,19-,20+,21+,23+/m1/s1 |
| Formel vægt | 356.2351 |