Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Estradiene dione |
| Smeltepunkt | 156,0 °C |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vandig opl.: .. Andre opløseligheder: opløselig i varm ethanol |
| Formel vægt | 314.43 |