Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Estradien dion
Artikelnummer. 16574244 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16574244 1 g -
16584244 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 16574244 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 463770010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5571-36-8
Molekylær formel C20H26O3
Molekylvægt (g/mol) 314.43
InChI nøgle XUOQKQRMICQUQC-UHFFFAOYNA-N
IUPAC navn lla-methyl-1,2,3,3a,3b,4,5,6,8,9,11,11a-dodecahydrospiro[cyclopenta[a]phenanthren-7,2'-[1,3]dioxolan]-1-on
SMIL CC12CC=C3C(CCC4=C3CCC3(C4)OCCO3)C1CCC2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Estradiene dione
Smeltepunkt 156.0°C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in hot ethanol
Formel vægt 314.43