Få mere at vide
Estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione, TRC
Artikelnummer. 30385787
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30385787 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30385787 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE888105500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione
CAS 2503-06-2
Molekylær formel C18 H22 O2
Mængde 500 mg
Synonym Estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione (7CI,8CI,9CI), Estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione
InChI formel InChI=1S/C18H22O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h8,15-16H,2-7,9-10H2,1H3/t15-,16+,18+/m1/s1
SMIL C[C@]12CC=C3[C@@H](CCC4=C3CCC(=O)C4)[C@@H]1CCC2=O
IUPAC navn (8S,13S,14S)-13-methyl-1,2,4,6,7,8,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,17-dione
Molekylvægt (g/mol) 270.366
Formel vægt 270.162