Få mere at vide
Estra-5(10),9(11)-dien-3,17-dione 3-Ethylenketal, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione 3-Ethylene Ketal |
| CAS | 5571-36-8 |
| Molekylær formel | C20 H26 O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione, cyclic 3-(1,2-ethanediyl acetal), Estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione, cyclic 3-(ethylene acetal) (7CI,8CI), Spiro[3H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,2'-[1,3]dioxolane], estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione deriv., 3,3-(Ethylenedioxy)estra-5(10),9(11)-dien-17-one, Spiro[1,3-dioxolan-2,3'-estra-5'(10'),9'(11')-dien]-17'-one, Dienogest Imp. L (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C20H26O3/c1-19-8-6-15-14-7-9-20(22-10-11-23-20)12-13(14)2-3-16(15)17(19)4-5-18(19)21/h6,16-17H,2-5,7-12H2,1H3/t16-,17+,19+/m1/s1 |
| SMIL | C[C@]12CC=C3[C@@H](CCC4=C3CCC5(C4)OCCO5)[C@@H]1CCC2=O |
| IUPAC navn | (8S,13S,14S)-13-methylspiro[1,2,4,6,7,8,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenantren-3,2'-1,3-dioxolane]-17-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 314.42 |
| Formel vægt | 314.1882 |