Få mere at vide
Estra-1,3,5(10)-triene-3,17alpha-diol (17alpha-Estradiol; 17-epi-Estradiol), Mikromol™
Artikelnummer. 18022860
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18022860 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18022860 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0300.01
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Estra-1,3,5(10)-triene-3,17alpha-diol (17alpha-Estradiol; 17-epi-Estradiol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 17-alpha-Estradiol
CAS 57-91-0
Analyt- eller komponentnavne 17-alpha-Estradiol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H24 O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 17alpha-Estradiol, 17-epi-Estradiol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,17alpha-diol, Estradiol Hemihydrate Imp. B (EP), Ethinylestradiol Imp. L (EP), Estradiol Imp. B (EP), Ethinylestradiol Imp. D (EP), Estradiol Hemihydrate Impurity B, Estriol Impurity J, Ethinylestradiol Impurity L, Estradiol Impurity B
InChI formel InChI=1S/C18H24O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-17,19-20H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,17-,18+/m1/s1
SMIL C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@H]2O
IUPAC navn (8R,9S,13S,14S,17R)-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol
Molekylvægt (g/mol) 272.38
Mængde 100 mg
Formel vægt 272.1776 g/mol