Få mere at vide
Estra-1,3,5(10)-triene-3,16beta,17beta-triol (16-epi-Estriol), Mikromol™
Artikelnummer. 18033700
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18033700 100 mg
18002770 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18033700 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0130.04
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Estra-1,3,5(10)-triene-3,16beta,17beta-triol (16-epi-Estriol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 16-Epiestriol
CAS 547-81-9
Analyt- eller komponentnavne 16-Epiestriol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H24 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Estra-1,3,5(10)-triene-3,16beta,17beta-triol, Estriol Imp. F (EP), 16-epi-Estriol, 16-Epiestratriol, 16-Epiestriol, Actriol, Epiestriol, Epioestriol, NSC 26646, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16,17-triol, (16beta,17beta)-, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16beta,17-triol (7CI), Estra-1,3,5(10)-triene-3,16beta,17beta-triol (8CI), (16beta,17beta)-Estra-1,3,5(10)-triene-3,16,17-triol, 16beta,17beta-Estriol, 16beta-Hydroxyestradiol, Estriol Impurity F
InChI formel InChI=1S/C18H24O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5,8,13-17,19-21H,2,4,6-7,9H2,1H3/t13-,14-,15+,16+,17+,18+/m1/s1
SMIL C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1C[C@H](O)[C@@H]2O
IUPAC navn (8R,9S,13S,14S,16S,17R)-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,16,17-triol
Molekylvægt (g/mol) 288.38
Mængde 100 mg
Formel vægt 288.1725 g/mol