Få mere at vide
Estra-1,3,5(10),9(11)-tetraene-3,17beta-diol (9,11-Didehydroestradiol), Mikromol™
Beskrivelse
Estra-1,3,5(10),9(11)-tetraene-3,17beta-diol (9,11-Didehydroestradiol)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9,11-Didehydroestradiol |
| CAS | 791-69-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 9,11-Didehydroestradiol |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C18 H22 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Estra-1,3,5(10),9(11)-tetraene-3,17beta-diol, Estradiol Hemihydrate Imp. D (EP), 9,11-Didehydroestradiol, Estradiol Hemihydrate Impurity D, Estradiol Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,8,10,15-17,19-20H,2,4,6-7,9H2,1H3/t15-,16+,17+,18+/m1/s1 |
| SMIL | C[C@]12CC=C3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O |
| IUPAC navn | (8S,13S,14S,17S)-13-methyl-6,7,8,12,14,15,16,17-octahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol |
| Vis mere |