Få mere at vide
Estra-1,3,5(10),9(11)-tetraene-3,17beta-diol (9,11-Didehydroestradiol), Mikromol™
Artikelnummer. 18062060
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18062060 25 mg
18061960 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18062060 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0300.020025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Estra-1,3,5(10),9(11)-tetraene-3,17beta-diol (9,11-Didehydroestradiol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9,11-Didehydroestradiol
CAS 791-69-5
Analyt- eller komponentnavne 9,11-Didehydroestradiol
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C18 H22 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Estra-1,3,5(10),9(11)-tetraene-3,17beta-diol, Estradiol Hemihydrate Imp. D (EP), 9,11-Didehydroestradiol, Estradiol Hemihydrate Impurity D, Estradiol Impurity D
InChI formel InChI=1S/C18H22O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,8,10,15-17,19-20H,2,4,6-7,9H2,1H3/t15-,16+,17+,18+/m1/s1
SMIL C[C@]12CC=C3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O
IUPAC navn (8S,13S,14S,17S)-13-methyl-6,7,8,12,14,15,16,17-octahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol
Molekylvægt (g/mol) 270.37
Mængde 25 mg
Formel vægt 270.162 g/mol