Få mere at vide
Estra-1,3,5(10),9(11)-tetraene-3,16alpha,17beta-triol (9,11-Didehydroestriol), Mikromol™
Artikelnummer. 18071070
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18071070 25 mg
18034010 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18071070 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0130.060025
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Estra-1,3,5(10),9(11)-tetraene-3,16alpha,17beta-triol (9,11-Didehydroestriol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9,11-Didehydroestriol
CAS 246021-20-5
Analyt- eller komponentnavne 9,11-Didehydroestriol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H22 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Estra-1,3,5(10),9(11)-tetraene-3,16alpha,17beta-triol, Estriol Imp. A (EP), 9,11-Didehydroestriol, Estriol Related Compound A, Estriol Impurity A
InChI formel InChI=1S/C18H22O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5-6,8,14-17,19-21H,2,4,7,9H2,1H3/t14-,15+,16-,17+,18+/m1/s1
SMIL C[C@]12CC=C3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1C[C@@H](O)[C@@H]2O
IUPAC navn (8S,13S,14S,16R,17R)-13-methyl-6,7,8,12,14,15,16,17-octahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,16,17-triol
Molekylvægt (g/mol) 286.37
Mængde 25 mg
Formel vægt 286.1569 g/mol