missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Estr-4-en-17-one, TRC

Artikelnummer. 30373370
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30373370 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30373370 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE88908510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Estr-4-en-17-one
CAS 3646-28-4
Molekylær formel C18H26O
Mængde 10 mg
Synonym Estrenone, Allylestrenol Impurity A
InChI formel InChI=1S/C18H26O/c1-18-11-10-14-13-5-3-2-4-12(13)6-7-15(14)16(18)8-9-17(18)19/h4,13-16H,2-3,5-11H2,1H3/t13-,14+,15+,16-,18-/m0/s1
SMIL C[C@@]12[C@](CCC2=O)([H])[C@@]3([H])[C@@](CC1)([H])[C@]4([H])C(CC3)=CCCC4
IUPAC navn (8R,9S,10R,13S,14S)-13-methyl-1,2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16-tetradecahydro-17H-cyclopenta[a]phenanthren-17-one
Molekylvægt (g/mol) 258.4
Formel vægt 258.2
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.