Få mere at vide
Scotch-Brite™ Essentielle mikrofiberservietter 2012
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Beskrivelse
- Eliminerer i mange tilfælde behovet for rengøringsmidler
- Kan maskinvaskes op til 200 gange ved 95 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Servietter |
| Længde (metrisk) | 360 mm |
| Bredde (metrisk) | 360 mm |
| Materiale | Mikrofiber |
| Farve | Blå |
| Engangs | Genanvendelig |
| Dimensioner (L x B) | 360 x 360 mm |
| Til brug med (applikation) | Rengøring af fælles overflader |
| Emballagemængde | 10/Pk. |
| Plejevejledning | Maskinvaskbar |