Få mere at vide
uvex ESS Hypervision CA FBL Antifog
Artikelnummer. 31751171 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Linse materiale:
Polycarbonat
Artikelnummer. Linse materiale
31751171 Polycarbonat
1 options
Artikelnummer. 31751171 Leverandør uvex Leverandørnr. 9321655
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83.85 DKK
    75.77 DKK / Pakke med 1
    Spare 8.08 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Designet til at genoprette synligheden og forlænge sikkerhedsbrillernes brugbare levetid gennem bæredygtig udskiftning.
  • Handle bæredygtigt ved at bruge vores erstatningslinser til at forlænge levetiden på dine sikkerhedsbriller. Ridset objektiv? Intet problem – udskift blot linsen og fortsæt med de samme sikkerhedsbriller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Linsebelægning Ridsefast, Stødresistent, Anti-tåge
Linsefarve Ingen
Produkttype Erstatningslinse
Engangs Genanvendelig
Linse materiale Polycarbonat