Få mere at vide
Esprocarb 100 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30325822
Skift visning
Mængde:
1 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
30325822 1 ml 1ml
1 options
Artikelnummer. 30325822 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREXA13212000AC
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Esprocarb
CAS 85785-20-2
Analyt- eller komponentnavne Esprocarb
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H23 N O S
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
InChI formel InChI=1S/C15H23NOS/c1-5-16(13(4)12(2)3)15(17)18-11-14-9-7-6-8-10-14/h6-10,12-13H,5,11H2,1-4H3
Løsningstype Single Solution
SMIL CCN(C(C)C(C)C)C(=O)SCc1ccccc1
IUPAC navn S-benzyl N-ethyl-N-(3-methylbutan-2-yl)carbamothioate
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetone
Industry Type Environmental Testing
Molekylvægt (g/mol) 265.41
Mængde 1 ml
Formel vægt 265.15 g/mol