Få mere at vide
Esonarimod, MedChemExpress
Artikelnummer. 16487768
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16487768 10 mg -
16487616 100 mg 100mg
16443737 50 mg -
16430238 5 mg -
16401819 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16487768 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY19440
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress Esonarimod (KE-298) is an antirheumatic agent.
Esonarimod (KE-298) is an antirheumatic agent.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Esonarimod
Fysisk form Solid
CAS 101973-77-7
Farve White
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C14H16O4S
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym KE-298
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (356.71 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC1=CC=C(C(CC(CSC(C)=O)C(O)=O)=O)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 280.34
Formel vægt 280.34
Procent renhed 99.94%