Få mere at vide
Esomeprazole Sodium, Mikromol™
Artikelnummer. 17942496
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17942496 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17942496 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3373.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Esomeprazole Sodium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Esomeprazole Sodium
CAS 161796-78-7
Analyt- eller komponentnavne Esomeprazole Sodium
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H18 N3 O3 S . Na
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Esomeprazole sodium salt, (S)-(-)-Omeprazole Sodium, (S)-Omeprazole Sodium Salt, Esomeprazole Sodium
InChI formel InChI=1S/C17H18N3O3S.Na/c1-10-8-18-15(11(2)16(10)23-4)9-24(21)17-19-13-6-5-12(22-3)7-14(13)20-17;/h5-8H,9H2,1-4H3;/q-1;+1/t24-;/m0./s1
SMIL [Na+].COc1ccc2[n-]c(nc2c1)[S@@](=O)Cc3ncc(C)c(OC)c3C
IUPAC navn sodium;5-methoxy-2-[(S)-(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methylsulfinyl]benzimidazol-1-ide
Molekylvægt (g/mol) 367.4
Mængde 250 mg
Formel vægt 367.0967 g/mol