Få mere at vide
Esomeprazole Magnesium Trihydrate, Mikromol™
Artikelnummer. 17950386
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17950386 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17950386 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1036.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Esomeprazole Magnesium Trihydrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Esomeprazole magnesium trihydrate
CAS 217087-09-7
Analyt- eller komponentnavne Esomeprazole magnesium trihydrate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel 2 C17 H18 N3 O3 S . Mg . 3 H2 O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Esomeprazole Magnesium Trihydrate, Magnesium bis[5-methoxy-2-[(S)-[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazol-1-ide] trihydrate
InChI formel InChI=1S/2C17H18N3O3S.Mg.3H2O/c2*1-10-8-18-15(11(2)16(10)23-4)9-24(21)17-19-13-6-5-12(22-3)7-14(13)20-17;;;;/h2*5-8H,9H2,1-4H3;;3*1H2/q2*-1;+2;;;/t2*24-;;;;/m00..../s1
SMIL O.O.O.[Mg+2].COc1ccc2[n-]c(nc2c1)[S@@](=O)Cc3ncc(C)c(OC)c3C.COc4ccc5[n-]c(nc5c4)[S@@](=O)Cc6ncc(C)c(OC)c6C
IUPAC navn magnesium;5-methoxy-2-[(S)-(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methylsulfinyl]benzimidazol-1-ide;trihydrate
Molekylvægt (g/mol) 767.17
Mængde 250 mg
Formel vægt 766.2305 g/mol