missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Esomeprazole Magnesium, TRC

Artikelnummer. 30379605
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30379605 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30379605 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE66830050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Esomeprazole Magnesium Hydrate
CAS 668985-31-7
Molekylær formel C34H36MgN6O6S2.xH2O
Mængde 50 mg
Synonym (S)-Omeprazole Magnesium Hydrate, (T-4)-Bis[6-methoxy-2-[(S)-[(4-Methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl-κO]-1H-benzimidazolato-κN3]-Magnesium Hydrate, Nexium Hydrate
InChI formel InChI=1S/2C17H18N3O3S.Mg.H2O/c2*1-10-8-18-15(11(2)16(10)23-4)9-24(21)17-19-13-6-5-12(22-3)7-14(13)20-17;;/h2*5-8H,9H2,1-4H3;;1H2/q2*-1;+2;
SMIL COC1=C(C(CS2=O[Mg+2]3(O=S(C4=[N]3C5=C([N-]4)C=C(OC)C=C5)CC6=NC=C(C(OC)=C6C)C)[N]7=C2[N-]C8=C7C=CC(OC)=C8)=NC=C1C)C.O
IUPAC navn Esomeprazole Magnesium Hydrate
Molekylvægt (g/mol) 731.14
Formel vægt 730.21
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.